Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 2780 CZK
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039242
CAS číslo: 886762-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III