Tisk…
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3,5-difluorophenol
PC1555-10G PC1555-5G PC1555-1G
APOSPC1555-10GEA 14490 CZK
APOSPC1555-10G APOSPC1555-5G APOSPC1555-1G
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
3,5-Difluoro-4-chlorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
MW: 164.54 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658279
CAS číslo: 2268-03-3