Tisk…
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 2150 CZK
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363741
CAS číslo: 871329-52-1