Tisk…
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 1660 CZK
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂S
Bod varu: 117 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203725
CAS číslo: 88489-60-5