Tisk…
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1540-1G PC1540-5G
APOSPC1540-1GEA 2820 CZK
APOSPC1540-1G APOSPC1540-5G
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆HBrF₄
Bod varu: 48…55 °C/25mmHg
Hustota: 1,846 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017900
CAS číslo: 1074-91-5
EINECS: 214-048-7
UN: 1993
ADR: 3,III