Tisk…
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 2480 CZK
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
Bod varu: 81 °C/15mmHg
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040840
CAS číslo: 333-47-1