Tisk…
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methylbenzotrifluoride
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 CZK
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229.03 g/mol
Bod varu: 97…100 °C/23mmHg
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246858
CAS číslo: 74483-51-5