Tisk…
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 4240 CZK
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃OS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 82174-08-1