1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1524-1G
PC1524-5G
APOSPC1524-1GEA
3940
CZK
APOSPC1524-1G
APOSPC1524-5G
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Vzorec:
C₄H₂BrF₅O MW: 240,96 g/mol Bod varu: 93…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041447 CAS číslo: 92737-01-4 UN: 3265 ADR: 8,II |