Tisk…
Bromopentafluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 8400 CZK
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Bromopentafluorobenzene 98%
Bromopentafluorobenzene
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Vzorec: C₆BrF₅
MW: 246.96
Bod varu: 137 °C
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1.98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000287
CAS číslo: 344-04-7
EINECS: 206-449-0