Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 2480 CZK
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310981
CAS číslo: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III