Tisk…

2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 5390 CZK
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Bod tání: 127…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863167
CAS číslo: 247564-71-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR