Tisk…
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1511-5G
APOSPC1511-5GEA 2110 CZK
APOSPC1511-5G
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Bod tání: 221 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863166
CAS číslo: 247564-73-4