Tisk…
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 1370 CZK
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01
Bod varu: 95…100 °C/5mmHg
Bod tání: 33…44 °C
Hustota: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014706
CAS číslo: 344-38-7