Tisk…
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylpyridine
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 1120 CZK
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Vzorec: C₆H₇ClFN
MW: 111.1169 g/mol
Bod varu: 114.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095271
CAS číslo: 31181-53-0