Tisk…
3-Fluoro-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 2170 CZK
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-methylpyridine
3-Fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
MW: 111.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095273
CAS číslo: 407-21-6