Tisk…
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 5890 CZK
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Bod tání: 33…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02871619
CAS číslo: 135748-34-4