Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 1660 CZK
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Bod varu: 90…92 °C/5mmHg
Hustota: 1,763 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014685
CAS číslo: 349-03-1