Tisk…
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 622 CZK
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55
Bod varu: 148…152 °C/30mmHg
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658264
CAS číslo: 64182-61-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III