Tisk…
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 622 CZK
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658262
CAS číslo: 169468-83-1