2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G
PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA
2320
CZK
APOSPC1494-25G
APOSPC1494-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03789249 CAS číslo: 402-10-8 |