Tisk…

1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1493-25G PC1493-5G PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA 3440 CZK
APOSPC1493-25G APOSPC1493-5G APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Vzorec: C₆F₃I₃
Bod tání: 151…159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06248899
CAS číslo: 84322-56-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR