Tisk…
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 622 CZK
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Bod varu: 87…88 °C/3mmHg
Bod tání: 41…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014707
CAS číslo: 367-67-9