Tisk…
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 3940 CZK
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈FNO₄
MW: 213,1600 g/mol
Bod varu: 128…130 °C/0,5mmHg
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428515
CAS číslo: 367-80-6