Tisk…
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC1483-100G PC1483-25G PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA 2730 CZK
APOSPC1483-100G APOSPC1483-25G APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
3-Bromo-5-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Bod varu: 94 °C/17mmHg
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861129
CAS číslo: 29578-39-0