Tisk…
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 7710 CZK
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane
Vzorec: BrF₂CCF₂I
MW: 306,82 g/mol
Bod varu: 78 °C
Hustota: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042136
CAS číslo: 421-70-5
EINECS: 207-008-5