Tisk…
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 2200 CZK
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Bod tání: >290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153078
CAS číslo: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III