Tisk…
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
PC1463-100G PC1463-25G PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA 1490 CZK
APOSPC1463-100G APOSPC1463-25G APOSPC1463-500G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011652
CAS číslo: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II