Tisk…
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 12040 CZK
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797372
CAS číslo: 871252-64-1