Tisk…
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 1160 CZK
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 95 °C/50mmHg
Hustota: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000343
CAS číslo: 51437-00-4