Tisk…

4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 4800 CZK
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 113…117 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02679035
CAS číslo: 403-31-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR