Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 10750 CZK
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631322
CAS číslo: 225104-76-7