Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 622 CZK
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683503
CAS číslo: 189628-38-4