Tisk…
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1455-1G PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA 9330 CZK
APOSPC1455-1G APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,24 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797371
CAS číslo: 123864-93-7