Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1453-1G
PC1453-500MG
PC1453-5G
APOSPC1453-1GEA
7840
CZK
APOSPC1453-1G
APOSPC1453-500MG
APOSPC1453-5G
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₄FN₃O₂ Bod tání: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797391 CAS číslo: 885950-26-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...