Tisk…

5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene

PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 2940 CZK
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631350
CAS číslo: 186590-26-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR