Tisk…

4-Bromo-3-fluorotoluene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene

PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 2070 CZK
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Bod varu: 95 °C/50mmHg
Hustota: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040940
CAS číslo: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR