Tisk…
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 2570 CZK
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 68 °C/8mmHg
Hustota: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013551
CAS číslo: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3