2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1448-1G
PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA
4270
CZK
APOSPC1448-1G
APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Vzorec:
C₁₀H₆ClF₃N₂O Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797380 CAS číslo: 753479-67-3 |