Tisk…
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1447-1G PC1447-5G
APOSPC1447-1GEA 1330 CZK
APOSPC1447-1G APOSPC1447-5G
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01719740
CAS číslo: 2250-53-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III