Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 3770 CZK
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈FNO
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443629
CAS číslo: 132407-65-9