Tisk…
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1445-10G PC1445-5G PC1445-1G
APOSPC1445-10GEA 25460 CZK
APOSPC1445-10G APOSPC1445-5G APOSPC1445-1G
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅FN₂O₂
MW: 262,29 g/mol
Bod tání: 172…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02930345
CAS číslo: 58038-66-7