Tisk…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 870 CZK
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Bod tání: 85…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00170933
CAS číslo: 71422-80-5