Tisk…
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 3380 CZK
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Bod varu: 60 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202365
CAS číslo: 303147-84-4