3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G
PC1441-5G
PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA
2480
CZK
APOSPC1441-1G
APOSPC1441-5G
APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ Bod tání: 222…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00193241 CAS číslo: 117391-49-8 |