Tisk…
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 1660 CZK
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 168…170 °C
Hustota: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040827
CAS číslo: 452-62-0