Tisk…
2-Fluoro-N-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 6120 CZK
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-methylaniline
2-Fluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈FN
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00028030
CAS číslo: 1978-38-7