Tisk…
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 622 CZK
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Bod varu: 88 °C/1mmHg
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042240
CAS číslo: 393-79-3