Tisk…
2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 1080 CZK
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Bromo-5-fluorotoluene 98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.03
Bod varu: 176…177 °C
Hustota: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017921
CAS číslo: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3 III