Tisk…
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 705 CZK
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 170…172 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040828
CAS číslo: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0